Merck
900129E
Avanti
15(S)-HAEA
Avanti Research - A Croda Brand (900129E), ethanol solution
Synonym(e):
15(S)-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-5Z,8Z,11Z,13E-eicosatetraenamide
Größe auswählen
50 μG
€ 158,00
250 μG
€ 589,00
€ 158,00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 158,00
250 μG
€ 589,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H37NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 158,00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
ethanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 250 μg (900129E-250UG)
pkg of 1 × 50 μg (900129E-50UG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand (900129E)
Konzentration
250 μg/mL in ethanol (900129E-250UG)
50 μg/mL in ethanol (900129E-50UG)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC[C@H](O)/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(NCCO)=O
InChI
1S/C22H37NO3/c1-2-3-13-16-21(25)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-22(26)23-19-20-24/h4-5,8-11,14,17,21,24-25H,2-3,6-7,12-13,15-16,18-20H2,1H3,(H,23,26)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t21-/m0/s1
InChIKey
XZQKRCUYLKDPEK-BPVVGZHASA-N
Allgemeine Beschreibung
15-HAEA is an inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH).[1]
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900129E-50UG, 900129E-250UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Methylation and acetylation of 15-hydroxyanandamide modulate its interaction with the endocannabinoid system
Amadio D, et al.
Biochimie, 92(4), 378-387 (2010)