810284P
Avanti
TopFluor™ Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810284P, powder
Synonym(e):
1-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810284P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810284P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)