Merck
791500X
Avanti
Differential Ion Mobility System Suitability Synthetic Standard Mixture
>99% (MS)
Synonym(e):
Differential Ion Mobility System Suitability Synthetic Standard Mixture
Größe auswählen
1 EA
€ 243,00
€ 243,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 243,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.28
€ 243,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (MS)
Form
solution
Verpackung
package of 1 × 0.5 mL
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (791500X-1EA)
Komponenten
  • Chlorophyll (1 mg/mL)
  • 18:1 TG/Triolein (1mg/mL)
  • 14:1 DG (1 mg/mL)
  • 14:1 CA (1 mg/mL)
  • 14:1 PC (1 mg/mL)
  • 14:1 PS (1 mg/mL)
  • 14:1 PG (1 mg/mL)
  • 14:1 PE (1 mg/mL)
  • 14:1 PI (0.25 mg/mL)
  • 19:0 Chol Ester (1 mg/mL)
  • 18:1 SM (1 mg/mL)
  • 18:1 Ceramide (1 mg/mL)
  • 18:1 Lyso PC (1 mg/mL)
  • 14:1 PA (1 mg/mL)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)