Merck
ATEH75DC0178
AstaTech, Inc.
3-ETHOXYPROP-1-YNE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
3-ethoxyprop-1-yne
Inchi Code
1S/C5H8O/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-5H2,2H3
InChIKey
ADJMUEKUQLFLQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172697
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90311
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)