Merck
ATE514315442
AstaTech, Inc.
7-FLUORO-5-NITROINDOLINE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
7-fluoro-5-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H7FN2O2/c9-7-4-6(11(12)13)3-5-1-2-10-8(5)7/h3-4,10H,1-2H2
InChIKey
HRSVTAASZBEJPK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=79997
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W10795
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)