Merck
ATE443547888
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-FLUORO-3-OXOAZEPANE-1-CARBOXYLATE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
tert-butyl 4-fluoro-3-oxoazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18FNO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-6-4-5-8(12)9(14)7-13/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
WIJMFJCEVOJLQM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56094
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73064
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)