Merck
ATE398812202
AstaTech, Inc.
1-(6-BROMOPYRIDIN-3-YL)CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
1-(6-bromo-3-pyridinyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8BrNO2/c10-7-2-1-6(5-11-7)9(3-4-9)8(12)13/h1-2,5H,3-4H2,(H,12,13)
InChIKey
NJHZFDREDVYAJW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18191
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81612
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)