Merck
ATE341033238
AstaTech, Inc.
2-(2-METHOXYPHENOXY)BENZYLAMINE HCL
Größe auswählen
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
$220.00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.74
MDL-Nummer:
$220.00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Iupac Name
[2-(2-methoxyphenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO2.ClH/c1-16-13-8-4-5-9-14(13)17-12-7-3-2-6-11(12)10-15;/h2-9H,10,15H2,1H3;1H
InChIKey
XAXRROUESGXFIT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9889
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1169
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)