Wichtige Dokumente
ATE316038716
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-(3-AMINOPHENYL)ACRYLATE
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Iupac Name
ethyl (2E)-3-(3-aminophenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-2-14-11(13)7-6-9-4-3-5-10(12)8-9/h3-8H,2,12H2,1H3/b7-6+
InChIKey
UEUURYZTMLPUEE-VOTSOKGWSA-N
Lagertemp.
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50749
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)