Merck
APOH95E5EC1A
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.07
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-4-cyanoquinoline 1-oxide
Inchi Code
1S/C10H5BrN2O/c11-8-2-1-3-9-10(8)7(6-12)4-5-13(9)14/h1-5H
InChIKey
LRIZCMXPISODHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)