Merck
APO455837261
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Größe auswählen
100 G
SGD 101.00
500 G
SGD 153.00
SGD 101.00
Voraussichtliches VersanddatumMarch 03, 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
SGD 101.00
500 G
SGD 153.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.11
MDL-Nummer:
SGD 101.00
Voraussichtliches VersanddatumMarch 03, 2025Details
Iupac Name
5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F4N/c9-6-1-2-7(8(10,11)12)5(3-6)4-13/h1-3H
InChIKey
SQAZPEKSXOYPDX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethylbenzonitrile
Synonym
2-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethylbenzonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)