Merck
AOB640097813
AOBChem
4-Chloro-2,3-difluorophenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.54
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-chloro-2,3-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3ClF2O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H
InChIKey
HVLUXBQZVNQLTE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-3-difluorophenol.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32171.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)