Wichtige Dokumente
AMBH996F2BB0
Ambeed, Inc.
Methyl 2-chloro-5-hydroxynicotinate
Größe auswählen
220,00 US$
Auf LagerDetails
Größe auswählen
About This Item
220,00 US$
Auf LagerDetails
Iupac Name
methyl 2-chloro-5-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7(11)5-2-4(10)3-9-6(5)8/h2-3,10H,1H3
InChIKey
ZBTMUCZLAPHKSS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256834-59-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)