Merck
AMBH9884BB42
Ambeed, Inc.
Methyl 3-amino-6-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.7
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 3-amino-6-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2S/c1-14-10(13)9-8(12)6-3-2-5(11)4-7(6)15-9/h2-4H,12H2,1H3
InChIKey
QWXWNCOUMITXRA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35212-87-4.html
Synonym
3-Amino-6-chloro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35212-87-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)