Direkt zum Inhalt
MilliporeSigma
AMBH97F07678
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.34
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O4/c1-12(2,3)19-11(17)15-7-5-13(14,6-8-15)9-10(16)18-4/h5-9,14H2,1-4H3
InChIKey
UJWYRWKTHZQRLH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/362703-57-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/362703-57-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)