Wichtige Dokumente
AMBH97BA0B3B
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-nitrophenyl)oxazole-4-carboxylate
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Iupac Name
methyl 2-(4-nitrophenyl)oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8N2O5/c1-17-11(14)9-6-18-10(12-9)7-2-4-8(5-3-7)13(15)16/h2-6H,1H3
InChIKey
CGDWVWURAWVTMM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1171126-87-6.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)