Merck
AMBH5817683A
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-6-fluoro-1H-indazole-4-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-fluoro-1H-indazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6BrFN2O2/c1-15-9(14)7-4-3-12-13-6(4)2-5(11)8(7)10/h2-3H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
DPUNGDFMRGBMOY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1037841-25-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1037841-25-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)