Merck
AMBH46A96608
Ambeed, Inc.
Sulfalene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.31
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-amino-N-(3-methoxy-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-10(13-6-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
InChIKey
KXRZBTAEDBELFD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/152-47-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/152-47-6.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)