Merck
AMBH324AB8B7
Ambeed, Inc.
N-(2,6-Dichloro-4-methoxyphenyl)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO2/c1-5(13)12-9-7(10)3-6(14-2)4-8(9)11/h3-4H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
YMDULTGLSDMTFL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/136099-55-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/136099-55-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)