Merck
AMBH303C69B2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.28
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
tert-butyl (1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C14H15NO4/c1-14(2,3)19-11(16)8-15-12(17)9-6-4-5-7-10(9)13(15)18/h4-7H,8H2,1-3H3
InChIKey
LAFNOENFXFPJKD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6297-93-4.html
Synonym
Pht-Gly-Otbu
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6297-93-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)