Merck
AMBH2D6FF0CD
Ambeed, Inc.
1-(2-Hydroxy-5-propylphenyl)ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
1-(2-hydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-3-4-9-5-6-11(13)10(7-9)8(2)12/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
QLTTUEFVOAUBSH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1990-24-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1990-24-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)