Merck
AMBH2D6FDA61
Ambeed, Inc.
1,4,8-Tri-Boc-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.68
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
tri(tert-butyl) 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8-tricarboxylate
Inchi Code
1S/C25H48N4O6/c1-23(2,3)33-20(30)27-15-11-16-29(22(32)35-25(7,8)9)19-18-28(14-10-12-26-13-17-27)21(31)34-24(4,5)6/h26H,10-19H2,1-9H3
InChIKey
FIPOUUYFPSMVMX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/170161-27-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/170161-27-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)