Merck
AMBH2D6F86C6
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-fluoropyridine-4-boronic Acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.35
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-chloro-5-fluoro-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H4BClFNO2/c7-5-1-3(6(10)11)4(8)2-9-5/h1-2,10-11H
InChIKey
JJHRCHRHBBOCGY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/951677-47-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/951677-47-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)