Merck
AMBH2D6F813C
Ambeed, Inc.
Quinuclidine-4-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.66
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
quinuclidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c10-7(11)8-1-4-9(5-2-8)6-3-8;/h1-6H2,(H,10,11);1H
InChIKey
JTYXRFSULOZNPH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40117-63-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40117-63-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)