Direkt zum Inhalt
MilliporeSigma
AMBH2D6F5AA2
Ambeed, Inc.
2-Methylthiazol-5-amine
Größe auswählen
100 MG
$33.35
250 MG
$46.00
1 G
$111.55
5 G
$377.20
Lieferanten-SKU: A253042-100MG
$33.35
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
$33.35
250 MG
$46.00
1 G
$111.55
5 G
$377.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A253042-100MG
$33.35
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-1,3-thiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C4H6N2S/c1-3-6-2-4(5)7-3/h2H,5H2,1H3
InChIKey
IDSUZAVUCMIBBS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89281-44-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89281-44-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)