Merck
Z740827
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, Class B, meets DIN ISO-1042
capacity 2000 mL, tol. 1.20 mL, stopper size 27, PE
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PE
Stopfengröße
27
Verbindung
joint ST/NS neckstopper size 27
joint stopper27
Leistungsmerkmale
class B meets DIN ISO-1042
Verpackung
pkg of 1 ea
tol. measuring range
1.20 mL
Kapazität
2000 mL
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class B, Meets DIN ISO-1042 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Calibrated “To Contain”.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)