Z740613
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 2000 mL, volume 200-2000 mL
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 100 mL
Verpackung
pkg of 4 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Messbereich Volumen
200-2000 mL
Kapazität
2000 mL
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC