Merck
Z309176
Quickfit® Soxhlet extractor body
volume 100 mL
Synonym(e):
EX5/63
Größe auswählen
1 EA
€ 131,00
€ 131,00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 131,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
€ 131,00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Hersteller/Markenname
Quickfit EX5/63
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Volumen
100 mL
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi, may I know what is the top and bottom socket size for this item?
    1 answer
    1. The bottom cone size is 24/29 and the top socket size is 40/38.