Z258415
Vortex-Genie® 2 Mischer
AC/DC input 120 V AC
Synonym(e):
Genie Mixer, Vortex Mixer
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
120 V
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Scientific Industries SI-0236
Scientific Industries
Verfügbarkeit
not available in EU
Allgemeine Beschreibung
• Geschwindigkeit einstellbar
• Lineares oder kreisförmiges Schütteln
• Dauerbetrieb oder nur durch Drücken der Aufnahme