Z231215
Modifizierter Aldrich® Sublimationsapparatur
capacity, ≤ 20 g starting material
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity≤ 20 g starting material
Reservoir AD
48 mm
Allgemeine Beschreibung
Deutlich vereinfachte Handhabung und reduziertes Glasbruchrisiko. Vakuumanschluss einzeln abnehmbar zum Probenwechsel.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
- Aldrich® modified sublimation head, for Z231215, w/o vacuum inlet
- Aldrich® modified sublimation reservoir, for Z231215
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
- Z549479Stopcock Adapter, straight glass stopcock, joint: ST/NS 14/20SDB