Z222852
Schlauchkupplung mit Schnellverschluss
Coupling, for tubing i.d., 3/8 in.
Alle Fotos(3)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 3/8 in.
Allgemeine Beschreibung
Kupplung und Nippel aus vernickeltem Messing. Druck- und vakuumdicht bis 35bar, Berstdruck 140bar. Temperaturen von -40 bis 100°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)