Merck
Z179981
Supelco
Michel-Miller Säulenfilterscheibe
Ace-Thred for #7
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Materialien
paper
Hersteller/Markenname
Ace Glass 581406
Methode(n)
LPLC: suitable
Fitting
Ace-Thred for #7
Allgemeine Beschreibung
Für beide Säulenenden. Das1/4 -28 Innengewinde an der Oberseite passt zu Standard-Niederdruckfittings. Ein Ace-Außengewinde passt in das Gewinde der M-M-Säulen. Die Bohrung beträgt 1,5 mm. Verwenden Sie eine Filterscheibe, um das Packungsmaterial zurückzuhalten. Die Filterscheiben der Größen 7 und 11 bestehen aus besonders reinem, sehr einheitlichem, stark absorbierendem Papier, die größeren Scheiben aus einem 125 PTFE Gewebenetz. Bestellen Sie Adapter und Filterscheiben separat.