W423601
Ethylamin -Lösung
70 wt. % in H2O
Synonym(e):
Aminoethan, Monoethylamin
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Konzentration
70 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.384
bp
17 °C/760 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
-74 °C
Dichte
0.81 g/mL at 20 °C
0.810 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
SMILES String
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
InChIKey
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles