Merck
TEM-CF400NI
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 400 mesh, box of 25
Synonym(e):
CARBON FILM 400# NICKEL 25/PK
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
Verpackung
box of 25
Größe
400 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 400 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)