Merck
T286311
METHYL 4,6-O-BENZYLIDENE-2,3-DIDEOXY-5-O-[(METHYLSULFANYL)CARBONYL]-D-ERYTHRO-HEXONATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C16H20O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.398
MDL-Nummer: