Merck
T285897
[(2-{[(1R,2R,3S,4S,5R,6S)-2,5-BIS[2-(BENZYLOXY)ETHOXY]-3,4,6-TRIS(2-METHOXYETHOXY)CYCLOHEXYL]OXY}ETHOXY)METHYL]BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C42H60O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
756.939
MDL-Nummer: