Merck
T141399
Ethyl 2-amino-6-[2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H19ClN2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.881
MDL-Nummer: