Merck
S31233
3-ALLYL-2-HYDROXYBENZALDEHYDE {2-[(Z)-(3-ALLYL-2-HYDROXYBENZYLIDENE)(METHYL)-LAMBDA(5)-AZANYL]ETHYL}(METHYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H31N3O2
Molekulargewicht:
393.534
MDL-Nummer: