Merck
R992259
4-{(E)-[({[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}-2,6-DIMETHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H25ClN4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
553.041
MDL-Nummer: