Merck
R975141
N'-[(E)-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(4-ETHYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H23N5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.513
MDL-Nummer: