Merck
R973726
N'-[(E)-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHOXYPHENYL)-5-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H21ClFN5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
509.994
MDL-Nummer: