Merck
R973696
N'-[(E)-(2-ETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHOXYPHENYL)-5-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H27N5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
501.612
MDL-Nummer: