Merck
R966061
ETHYL (2E)-7-METHYL-2-{[5-(4-NITROPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-3-OXO-5-PHENYL-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H21N3O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
515.549
MDL-Nummer: