Merck
R919918
2-CHLOROBENZALDEHYDE [1,3-DIMETHYL-7-(4-METHYLBENZYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H21ClN6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.905
MDL-Nummer: