Merck
R813605
3-(3-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-3-{3-[(2-METHOXYETHOXY)METHOXY]PHENYL}PROPANOYL)-4-PHENYL-1,3-OXAZOLIDIN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C34H33NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
551.645
MDL-Nummer: