Merck
R701912
4,4'-(PHENYLMETHYLENE)BIS(1,5-DIMETHYL-2-PHENYL-1H-PYRAZOL-3(2H)-ONE) DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C29H30Cl2N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.494
MDL-Nummer: