Merck
R544507
ETHYL 5-(4-METHOXYPHENYL)-7-(TRIFLUOROMETHYL)[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C16H13F3N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.302
MDL-Nummer: