Merck
R266647
ETHYL (2E)-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-7-METHYL-2-(3-NITROBENZYLIDENE)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H23N3O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
509.542
MDL-Nummer: