Merck
R263761
4-AMINO-1-[2-(4-BROMOANILINO)-2-OXOETHYL]-3,5-DIMETHYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-1-IUM 4-{(E)-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]DIAZENYL}BENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H29BrN8O4S
Molekulargewicht:
629.54
MDL-Nummer: