Merck
R230804
5-CHLORO-N-(3-{[5-CHLORO-2-(METHYLSULFANYL)BENZOYL]AMINO}PHENYL)-2-(METHYLSULFANYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H18Cl2N2O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.435
MDL-Nummer: